Fontos dokumentumok
8.03548
Sigma-Aldrich
Dipropylamine
for synthesis
Szinonimák:
Dipropylamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
205-565-9
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
38 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
260 °C
hatékonyság
925 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.8-9.3 % (v/v)
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 7 °C
oldhatóság
35 g/L (experimental)
sűrűség
0.74 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.738 - 0.740
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
44.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7 °C - closed cup