Fontos dokumentumok
D5130
Dithizone
Practical Grade
Szinonimák:
Diphenylthiocarbazone
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
mp
168 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As an extracting agent for the extraction of copper in kerosene.
- Alteration of graphene oxide nano-sheet to improve its adsorption capacity.
- Preparation of magnetite nanoparticles/silicon dioxide-dithizone-palladium complex (MNPs/SiO2-DTZ-Pd complex), which is employed as a catalyst for Suzuki type coupling reactions.
- Surface modification of mesoporous silica membranes.
- As a titrant in the quantitative determination of heavy metals.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?