Fontos dokumentumok
693871
Calcium phosphate, amorphous
nanopowder, <150 nm particle size (BET)
Szinonimák:
ACP
About This Item
Javasolt termékek
Forma
nanopowder
Minőségi szint
összetétel
Ca/P, ~1:1
külső felület
>12 m2/g , typical
részecskeméret
<150 nm (BET)
SMILES string
O.[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Ca.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWETXQZDTWPZNK-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.