Merck
BP426
Benzyl benzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOCH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.24
Beilstein:
2049280
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
1 mmHg ( 125 °C)
API-család
benzyl benzoate
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Benzyl benzoate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Benzyl Benzoate Application
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 0.1 mL. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Exclamation markEnvironment
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
    Tárolási osztály kódja
    10 - Combustible liquids
    WGK
    WGK 2
    Lobbanási pont (F)
    298.4 °F
    Lobbanási pont (C)
    148 °C
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Slide 1 of 2
    1 of 2