8.17043
Thimerosal
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Thimerosal
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
232-233 °C (decomposition)
átmeneti hőmérséklet
flash point 250 °C
oldhatóság
1000 g/L
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.