Fontos dokumentumok
221244
Ammonium nitrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder, crystals or granules
szennyeződések
≤0.005% insolubles
izzítási maradék
≤0.01%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): passes test (lim. ~5 ppm)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1