Fontos dokumentumok
227617
Aluminum sulfate octadecahydrate
≥97%
Szinonimák:
Aluminum sulfate hydrate
Teszt
≥97%
98.0-102.0% (ACS specification)
Forma
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: aluminum
szennyeződések
≤0.01% insolubles
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: 0.01%
Fe: ≤0.002%
K: 0.005%
Mg: 0.002%
Na: 0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?