Fontos dokumentumok
1.01187
Supelco
Ammonium nitrate
EMPLURA®
Szinonimák:
Ammonium nitrate, Nitric acid ammonia, Ammonia nitrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H4N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
229-347-8
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥95.0% (alkalimetric)
form
solid
hatékonyság
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
izzítási maradék
≤0.05% (as sulfate)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
210 °C/15.0 hPa
mp
169 °C
oldhatóság
1920 g/L
sűrűség
1.72 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600‑700 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Alkalmazás
  • Synthesis of some derivatives of 1,8-dioxo-octa-hydro xanthene and 9-aryl-hexahydro acridine-1,8-dione using metal ion-exchanged NaY zeolite as heterogeneous catalyst.: This paper discusses the synthesis of derivatives using metal ion-exchanged NaY zeolite as a catalyst. The study provides insights into ammonium nitrate′s role in catalytic processes (Niasar and Moradian, 2024).
  • The Effect of the Solution Flow and Electrical Field on the Homogeneity of Large-Scale Electrodeposited ZnO Nanorods.: This research examines how solution flow and electrical fields affect the homogeneity of electrodeposited ZnO nanorods, highlighting the use of ammonium nitrate in the deposition process (Zhao et al., 2024).
  • Development of an oxazole-based cleavable linker for peptides.: This research focuses on the development of an oxazole-based cleavable linker for peptides, utilizing ammonium nitrate in the synthesis process (Taggart et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 95.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.05 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)