Fontos dokumentumok
1.02596
Supelco
Ammonium nitrate solution
1 mol/l acc. to DIN 19730
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Forma
liquid
bp
100 °C/1013 hPa
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
  • Raman Spectroscopy of Glass Beads in Ammonium Nitrate Solution and Compensation of Signal Losses.: This study explores the use of ammonium nitrate solution in Raman spectroscopy to enhance signal detection, demonstrating advancements in analytical techniques for material characterization (Spoor E et al., 2024).
  • Simultaneous speciation analysis of arsenic and iodine in human urine by high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry.: The research utilizes ammonium nitrate solution in the sample preparation process for speciation analysis of arsenic and iodine, showcasing its importance in precise biochemical analysis (Zhou S et al., 2024).
  • Magnesium in dairy cattle nutrition: A meta-analysis on magnesium absorption in dairy cattle and assessment of simple solubility tests to predict magnesium availability from supplemental sources.: This study employs ammonium nitrate solution in solubility tests to predict magnesium availability, contributing to improvements in agricultural practices and animal nutrition (Khiaosa-Ard R et al., 2023).
  • Electromass Transfer in the System "Cation Exchange Membrane-Ammonium Nitrate Solution".: This research investigates the electromass transfer properties of ammonium nitrate solution in a cation exchange membrane system, providing insights into its applications in electrochemical processes and membrane technology (Kozaderova O et al., 2022).
Analízis megjegyzés
Assay: 0.99 - 1.01 mol/l
pH-value: 5.0 - 6.0
As (Arsenic): ≤ 0.005 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.001 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.005 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.001 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.005 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.005 ppm
Sb (Antimony): ≤ 0.005 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.005 ppm
U (Uranium): ≤ 0.001 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.005 ppm
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)