Merck
A7455
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate
BioXtra, ≥99.5%
Szinonimák:
NH4NO3 , Nitrate of ammonia
About This Item
Lineáris képlet:
NH4NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
form
solid
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.01%
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ammonium nitrate (AN) is used as a commercial fertilizer. It is also used as a component of explosives.
Alkalmazás
Ammonium nitrate is used as a component of impregnation solution in Gallyas silver stain technique for tissues.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Postnatal development and maturation of layer 1 in the lateral prefrontal cortex and its disruption in autism
Trutzer IM, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 7(1), 40-40 (2019)
Opposite development of short-and long-range anterior cingulate pathways in autism
Zikopoulos B, et al.
Acta Neuropathologica, 136(5), 759-778 (2018)
The intercalated nuclear complex of the primate amygdala
Zikopoulos B, et al.
Neuroscience, 330, 267-290 (2016)
Coordination Compounds and Inorganics
Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, 5, 439-502 (2008)
Lenka Plavcová et al.
Plant, cell & environment, 36(1), 186-199 (2012-06-28)
Nitrogen availability has a strong influence on plant growth and development. In this study, we examined the effect of nitrogen availability on xylogenesis in hybrid poplar (Populus trichocarpa x deltoides H11-11). Saplings of hybrid poplar were fertilized for 33 d with