Fontos dokumentumok
1.05063
Supelco
Potassium nitrate
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Potassium nitrate, Nitric acid potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
KNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-818-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (alkalimetric)
Forma:
solid
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (alkalimetric)
Forma
solid
hatékonyság
3015 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
térfogatsúly
800 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0015%
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • The scientific rationale and development of an optimized dentifrice for the treatment of dentin hypersensitivity.: This clinical study details the development of a dentifrice containing potassium nitrate, aimed at treating dentin hypersensitivity, showcasing the compound′s application in dental health products (Tavss et al., 2004).
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 5.0 - 7.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Iodate (IO₃): ≤ 0.0005 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0015 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Corresponds to ISO,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1