Merck
W248703
Sigma-Aldrich
Formic acid
≥95%, FCC, FG
Szinonimák:
Acide formique, Ameisensaeure, Aminic acid, Formisoton, Formylic acid, Methanoic acid, Sybest
About This Item
Lineáris képlet:
HCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.03
FEMA-szám:
2487
Beilstein:
1209246
EC-szám:
Európai Tanács szám:
1
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.001
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
pungent; vinegar
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
1.6 (vs air)
gőznyomás
44.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥95%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
robbanási határérték
57 %
törésmutató
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.004%
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
pungent; vinegar
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Formic acid is one of the main volatile flavor compounds in black tea. It is also one of the main odor-active compounds in acid-hydrolyzed soy sauce.
Alkalmazás
  • Quantitative Analysis of Residual Butylated Hydroxytoluene and Butylated Hydroxyanisole in Salmo Salar, Milk, and Butter by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.: In this study, formic acid is used in the preparation of samples for liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis. The research focuses on the detection and quantification of antioxidant residues in food products, contributing to food safety and quality control protocols (Galal et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
121.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Volatile Compounds in Fermented and Acid?hydrolyzed Soy Sauces.
Lee SM, et al.
Journal of Food Science, 71(3) (2006)
Volatile flavor of black tea: Part I. Formation of volatile components during black tea manufacture.
Saij? R & Kuwabara Y.
Agricultural and Biological Chemistry, 31(4), 389-396 (1967)
J Liesivuori et al.
Pharmacology & toxicology, 69(3), 157-163 (1991-09-01)
Metabolism of methanol, methyl ethers, esters and amides give rise to formic acid. This acid is an inhibitor of the mitochondrial cytochrome oxidase causing histotoxic hypoxia. Formic acid is a weaker inhibitor than cyanide and hydrosulphide anions. The body burden
Tasqiah Julianti et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(1), 426-434 (2014-06-04)
Leaf decoctions of Carica papaya have been traditionally used in some parts of Indonesia to treat and prevent malaria. Leaf extracts and fraction have been previously shown to possess antiplasmodial activity in vitro and in vivo. Antiplasmodial activity of extracts
Yoann Rombouts et al.
Annals of the rheumatic diseases, 74(1), 234-241 (2013-10-10)
To determine whether anticitrullinated protein antibodies (ACPA) exhibit specific changes in Fc glycosylation prior to the onset of arthritis. Serum samples of patients with ACPA-positive arthralgia (n=183) were collected at baseline and at various time points of follow-up. 105 patients