Fontos dokumentumok
1.10854
Supelco
Formic acid
90%, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Szinonimák:
Methanoic acid solution, Formylic acid solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.21
Terméknév
Formic acid 90 %, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Minőségi szint
Teszt
90.00-90.15% (acidimetric)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
485 °C
robbanási határérték
10-45.5 % (v/v)
szennyeződések
≤0.050% Acetic acid (CH3COOH)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 71 °C
sűrűség
1.2 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
  • Quantitative high-throughput determination of endogenous retinoids in human plasma using triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry.: This study by Gundersen et al. (2007) presents a method for the high-throughput quantitative determination of endogenous retinoids in human plasma. The research utilizes triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry, highlighting the significance of formic acid in enhancing the sensitivity and accuracy of retinoid measurement (Gundersen et al., 2007).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): 90.00 - 90.15 %
Acetic acid (CH₃COOH): ≤ 0.050 %
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F
Lobbanási pont (C)
71 °C