Fontos dokumentumok
PHR1481
Ethyl Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Ethyl acetate, EtOAc
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1265402
gőzsűrűség
3 (20 °C, vs air)
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
2.2-11.5 %, 38 °F
kiszerelés
ampule of 3x1.2 mL each
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
oldhatóság
soluble
water: soluble
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup