Fontos dokumentumok
SAB4200707
Anti-Desmin antibody, Mouse monoclonal
clone DE-U-10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-DES
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DE-U-10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~55 kDa
faj reaktivitás
rat, rabbit, hamster, porcine, goat, bovine, chicken, toad, sheep, mouse, human
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
immunofluorescence: 2-5 μg/mL using mouse myoblast C2C12 cells
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Appendix
microarray: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- microarray
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)