Merck
PHL80412
Lasiocarpine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
7-Angelyleuropine, Europine 7-angelate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H33NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
411.49
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H33NO7/c1-7-13(2)18(23)29-16-9-11-22-10-8-15(17(16)22)12-28-19(24)21(26,14(3)27-6)20(4,5)25/h7-8,14,16-17,25-26H,9-12H2,1-6H3/b13-7-/t14-,16+,17-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHOZSLCIKHUPSU-GTZNJGJUSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Analízis megjegyzés
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)