Fontos dokumentumok
8.41636
Sigma-Aldrich
2-Aminoethyldiphenyl borate
for synthesis
Szinonimák:
2-Aminoethyldiphenyl borate, Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H16BNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
208-366-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
mp
189-194 °C
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Investigating the Potentiation Effect of 2-APB on CRAC Channels: This study focused on the dual actions of 2-APB, which can potentiate and inhibit calcium influx via CRAC channels, aiming to unravel the underlying mechanisms (X Xu, SA Syed, T Xu - Biophysical Journal, 2015).
  • Inhibitory Effects of 2-Aminoethoxydiphenyl Borate (2-APB) on Three KV1 Channel Currents: Explores 2-APB′s role as a multitarget compound with potential as a drug precursor, highlighting its effects on KV1 channel currents (W Zhao, et al. - Molecules, 2023).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3