05-944
Anti-Ubiquitin Antibody, clone P4D1-A11
clone P4D1-A11, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-Ubiquitin, Clone P4D1-A11 Anti-Ubiquitin, Ubiquitin Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P4D1-A11, monoclonal
faj reaktivitás
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UBAP2(55833)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1