ZRB2150
Anti-Ubiquitin K48-Specific Antibody, clone Apu2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Apu2, recombinant monoclonal
leírás
Apu2 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt Variable
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rabbit, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
ubiquitination (Lys48)
Általános leírás
Each ZooMAb® antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb® antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with recombinant linear Ub, Ub K11, Ub K48, and Ub K63.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant Ubiquitin K48, but not recombinant Ub K11, Ub K63, and linear ubiquitin.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Ubiquitin K48-Specific in A431, HeLa, and NIH3T3 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot Ubiquitin K48-Specific in HeLa cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Ubiquitin Lys48 specific with a KD of 9.9 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1