ST1200
Anti-Ubiquitin Mouse mAb (FK2)
liquid, clone FK2, Calbiochem®
Szinonimák:
Mouse Anti-Ubiquitin, Ubiquitin Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FK2, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
ELISA (see application references)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (see application references and comments)
Immunofluorescence (see application references)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Boname, J.N., et al. 2001. Immunity 15, 627.
Campbell, V., et al. 2001. Neuron 32, 1013.
Fujimuro, M., et al. 2003. FEBS Letts. 349, 173.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2