MABS451
Anti-Linear Ubiquitin Antibody, clone LUB9
clone LUB9, from mouse
Szinonimák:
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LUB9, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UBC(7316)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 10 µg of Linear Polyubiquitin recombinant protein chains, bands were not detected in K48 Ub 2-7, K63 Ub 2-7, and K11-only Ubn-ubiquitinylated HM substrate protein.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1