05-1308
Anti-Ubiquitin Antibody, Lys63-Specific, clone Apu3, rabbit monoclonal
clone Apu3, from rabbit
Szinonimák:
Anti-Ubiquitin, Clone Apu3 Anti-Ubiquitin, Lys63-Specific Ubiquitin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Apu3, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse, rabbit
technika/technikák
cell based assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UBAP2(55833)
Általános leírás
Di-Ubiquitin (Lys63-linked) Recombinant Protein (17-10388)
In contrast, polyubiquitin chains linked through the Lys48 residue of ubiquitin are most commonly associated with proteins targeted for proteosomal degradation.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Rabbit monoclonal anti-ubiquitin (Lys-63-specific), clone Apu3, precipitated ubiquitin-containing proteins from HeLa cell lysates
Immunohistochemistry:
Ubiquitin (Lys63-specific) staining of colorectal cancer tissue sections is restricted to tumor cells.
Flow cytometry:
Flow cytometry analysis of Jurkat cells using Anti-ubiquitin Lys63-specific (#05-1308) (blue) and rabbit IgG control (red).
Inhibition Assay:
Preincubation of anti-ubiquitin, Lys63-specific, with K63-multiubiquitin chains inhibited binding to HeLa cell lysate in Western blots.
Immunocytochemistry:
Ubiquitin (Lys63-specific) staining of colorectal cancer tissue sections is restricted to tumor cells. Positive staining was also detected in mouse, rat, and rabbit brain sections.
Signaling
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Minőség
A 1:1000 dilution of this antibody detected Lys-63 ubiquitin chains by Western blotting, but did not detect free ubiquitin or Lys48 polyubiquitin chains.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Analízis megjegyzés
Lys63 polyubiquitin chains.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1