CB1001
Anti-GAPDH Mouse mAb (6C5)
liquid, clone 6C5, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6C5, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
frog, human, porcine, chicken, canine, rabbit, mouse, fish, rat
nem léphet reakcióba
bovine, yeast
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rabbit ... Gapdh(100009074)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Rat skeletal muscle
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Loading controls in western blotting application.
Betöltési kontrollok western blotting alkalmazásban.