Merck
N-085
Supelco
Naphyrone-D5 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Naphyrone-D₅ Salt Solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H18D5NO · HCl
Molekulatömeg:
322.88
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])N1CCCC1)C2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C19H23NO.ClH/c1-2-7-18(20-12-5-6-13-20)19(21)17-11-10-15-8-3-4-9-16(15)14-17;/h3-4,8-11,14,18H,2,5-7,12-13H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIOVYKZRZLWQSY-LUIAAVAXSA-N
Általános leírás
Naphyrone is a synthetic cathinone found in numerous bath salt blends under street names such as NRG-1 and Energy-1. The designer drug emerged in late 2010 as a new legal high in the UK after the banning of mephedrone. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as an internal standard in naphyrone testing methods for clinical toxicology, forensic analysis, and urine drug testing applications.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C