Merck
M-150
Supelco
3,4-Methylenedioxypyrovalerone-d8 HCl (MDPV-d8 HCl) solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
3,4-Methylenedioxypyrovalerone-d8 hydrochloride, MDPV-D8 HCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16D8H13NO3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.85
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.N3(C(C(C(C3([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C(CCC)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C16H21NO3.ClH/c1-2-5-13(17-8-3-4-9-17)16(18)12-6-7-14-15(10-12)20-11-19-14;/h6-7,10,13H,2-5,8-9,11H2,1H3;1H/i3D2,4D2,8D2,9D2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYQZNWFQAMFAMT-FQJBGNSISA-N
Általános leírás
An internal standard of 3,4-Methylenedioxypyrovalerone, a widely known bath salt and designer drug with cases of abuse reported throughout the US and Europe. Also known as MDPV, Mtv, or Super Coke, the illicit drug started appearing in the US in 2010 as a legal drug alternative sold under names including Ivory Wave, Tranquility, and Cloud 9.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Sandra Hofmann et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 4(12), 1888-1897 (2005-08-23)
Identification of major histocompatibility complex (MHC)-associated peptides recognized by T-lymphocytes is a crucial prerequisite for the detection and manipulation of specific immune responses in cancer, viral infections, and autoimmune diseases. Unfortunately immunogenic peptides are less abundant species present in highly