Merck
N-067
Supelco
Naphyrone hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Naphyrone hydrochloride solution, Energy-1, NRG-1, O-2482
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H23NO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
317.85
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC(N1CCCC1)C(C2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)=O.[H]Cl
InChI
1S/C19H23NO.ClH/c1-2-7-18(20-12-5-6-13-20)19(21)17-11-10-15-8-3-4-9-16(15)14-17;/h3-4,8-11,14,18H,2,5-7,12-13H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIOVYKZRZLWQSY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Also known as NRG-1, Energy-1, or O-2482, naphyrone is a new designer drug and stimulant with cases of abuse reported in Europe. The drug emerged in late 2010 as a new legal high in the UK after the banning of mephedrone. This certified solution standard offers numerous applications in GC/MS or LC/MS testing from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug monitoring.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup