Fontos dokumentumok
P-081
Pyrovalerone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Pyrovalerone hydrochloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CCCC(N1CCCC1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H23NO.ClH/c1-3-6-15(17-11-4-5-12-17)16(18)14-9-7-13(2)8-10-14;/h7-10,15H,3-6,11-12H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWRACNBZNVAJHE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup