Fontos dokumentumok
412368
PAMAM dendrimer
ethylenediamine core, generation 0.0 solution, 20 wt. % in methanol
Szinonimák:
Poly(amidoamine)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
amino surface groups
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
generation 0.0
Jellemzők
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
koncentráció
20 wt. % in methanol
felszíni csoportok száma
4
törésmutató
n20/D 1.364
bp
64.7 °C
sűrűség
0.854 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C22H48N10O4/c23-5-9-27-19(33)1-13-31(14-2-20(34)28-10-6-24)17-18-32(15-3-21(35)29-11-7-25)16-4-22(36)30-12-8-26/h1-18,23-26H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,30,36)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SENLDUJVTGGYIH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.