Merck
E-117
Supelco
17β-Estradiol-2,3,4-13C3 solution
10 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C15H24O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
10 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOXZDWNPVJITMN-CLMZCXLCSA-N
Általános leírás
Estradiol is a sex hormone prescribed under the trade names Vagifem, Estring, Evamist, Elestrin, Estrace, and Estrogel as a treatment for hypoestrogenism. Estradiol is measured in women to assess activity of the ovaries and overall reproductive function. This 13C-labeled internal standard is suitable for quantitation of estradiol levels in women, men, or children by LC/MS in applications for endocrinology, female health testing or clinical chemistry.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup