Merck
731668
Sigma-Aldrich
Estriol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
16-α-Hydroxyestradiol-2,3,4-13C3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C15H24O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
280-282 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PROQIPRRNZUXQM-FDFADMNFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)