Merck
E-061
Supelco
17β-Estradiol-D5 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H19O2D5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.41
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D,17D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOXZDWNPVJITMN-MOKSCAJFSA-N
Általános leírás
A stable-labeled internal standard for 17ß-Estradiol testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for endocrinology, clinical chemistry or diagnostic purposes. Estradiol is a sex hormone prescribed under the trade names Vagifem®, Estring®, Evamist, Elestrin®, Estrace®, and Estrogel® as a treatment for hypoestrogenism.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elestrin is a registered trademark of Azur Pharma
Estrace is a registered trademark of Warner Chilcott Company, LLC
Estring is a registered trademark of Pfizer Health AB
Estrogel is a registered trademark of Ascend Therapeutics, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vagifem is a registered trademark of Novo Nordisk A/S Corp.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup