Merck
N-063
Supelco
Naloxone-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H16NO4D5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
332.41
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C19H21NO4/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-/m1/s1/i1D2,2D,8D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZHSEJADLWPNLE-HEEDNVRVSA-N
Általános leírás
A new internal standard suitable for numerous LC/MS and GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology testing to pharmaceutical analysis and isotope dilution methods. Naloxone is an opiate drug used to counter the effects of opioid overdose.
Alkalmazás
  • Naloxone-D5 in pharmacokinetic research: Naloxone-D5 was used as an analytical standard in a study involving ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) to determine morphine metabolites in human plasma and urine, underscoring its importance in opioid overdose treatment and pharmacokinetic studies of opioid metabolites (Xu et al., 2018).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup