Merck
F-919
Supelco
Fluoxetine-D6
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Fluoxetine-D6 oxalate solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17D6H12F3NO · C2H2O4
Molekulatömeg:
405.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C1=C(C(OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)([2H])CCNC)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H].O=C(O)C(O)=O
InChI
1S/C17H18F3NO.C2H2O4/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;3-1(4)2(5)6/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/i2D,3D,4D,5D,6D,16D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKOSCBUBUNGPOY-PGLVNZTOSA-N
Általános leírás
A Certified Spiking Solution® suitable as an internal standard for quantitation of Fluoxetine levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for pharmaceutical research, clinical toxicology, or forensic testing applications. Fluoxetine is a pharmaceutical antidepressant which functions as a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Fluoxetine is sold under the trade name Prozac for treatment of psychological conditions including major depression and obsessive-compulsive disorder.
Alkalmazás
A Certified Spiking Solution® suitable as an internal standard for quantitation of Fluoxetine levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for pharmaceutical research, clinical toxicology, or forensic testing applications. Fluoxetine is a pharmaceutical antidepressant which functions as a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Fluoxetine is sold under the trade name Prozac® for treatment of psychological conditions including major depression and obsessive-compulsive disorder.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)