Merck
E-108
Supelco
Estrone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C15H22O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13c]1[13cH]c2c(c[13cH]1)[C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC2
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
Általános leírás
A stable-labeled internal standard of estrone, a precursor of estradiol, suitable for quantitation of estrone in serum or plasma by LC-MS/MS for clinical testing applications such as diagnosing developmental abnormalities, assessing enzyme inactivity or deficiency, or monitoring hormone replacement therapy in women. For these analyses, 13C-labeled internal standards can eliminate potential issues of isotopic exchange and minimize separation of later-eluting analytes from a higher substituted deuterium-labeled internal standard. 
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)