Merck
491187
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-16,16,17-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
β-Estradiol-16,16,17-d3, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol-16,16,17-d3, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene-16,16,17-d3, Deuterated 17β-estradiol, Dihydrofolliculin-16,16,17-d3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18D3H21O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
178-179 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i7D2,17D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOXZDWNPVJITMN-SPGJGCHISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiao-Ying Ru et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 250, 110492-110492 (2020-09-06)
Growth hormone (GH) is the most important endocrine factor to regulate somatic growth. Spotted scat (Scatophagus argus) is a famous marine aquaculture species in China with a typical sexual growth dimorphism in which females grow faster and larger than males.