Merck
613967
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-2,4,16,16,17-d5
97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18D5H19O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
97 atom % D
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
178-179 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D,17D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOXZDWNPVJITMN-MOKSCAJFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)