Fontos dokumentumok
E-053
Ethanol-500
500 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 10 × 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
500 mg/dL in H2O
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Catalysis in green chemistry: Ethanol-500 was utilized as a solvent in the green synthesis of substituted Chromeno[4,3-b]quinolone, demonstrating its application in promoting environmentally friendly chemical reactions without the use of harmful solvents (Sayahi et al., 2021).
- Method development in clinical biochemistry: Ethanol-500 is used in the development and validation of a high-performance liquid chromatography (HPLC) method for determining alpha-tocopherol in human erythrocytes, showcasing its utility in precise and critical clinical measurements (Solichová et al., 2003).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg