Fontos dokumentumok
E-033
Ethanol-300
300 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
kiszerelés
ampule of 10 × 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
300 mg/dL in H2O
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg