Fontos dokumentumok
A-054
Supelco
Multicomponent Alcohol Calibration Kit (C1-C3) solution
in H2O (varied conc.), ampule of 3 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
kiszerelés
ampule of 3 × 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
in H2O (varied conc.)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at concentrations of 500, 1000, and 4000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Analízis megjegyzés
Each component at stated concentration (μg/mL), 1.2 mL/Ampule, 3 Ampules per Kit
C1 C2 C3
Acetone 500 1000 4000
Ethanol 500 1000 4000
Isopropanol 5001000 4000
Methanol5001000 4000
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1