Fontos dokumentumok
E-041
Ethanol-150
150 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 10 × 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
150 mg/dL in H2O
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparation of deep eutectic solvents using ethanol: Ethanol serves as a key solvent in the preparation of deep eutectic solvents, demonstrating its utility in enhancing solvent properties for various food applications, underscoring its versatility in biochemical syntheses (Negi et al., 2024).
- Extraction and purification processes in biochemistry: Ethanol is utilized in the extraction and purification of Pfu-Sso7d DNA polymerase, showcasing its critical role in facilitating high-processivity applications crucial for molecular biology research (Mahboob et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg