Fontos dokumentumok
E-048
Ethyl-β-D-glucuronide-(ethyl-d5)
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1/i1D3,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWJBVMJWSPZNJH-XTJTXKPGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Quantitative analysis in neonatal screening: Ethyl-β-D-Glucuronide is quantified in human umbilical cord tissue using liquid chromatography tandem mass spectrometry, offering insights into neonatal exposure to ethanol and potential forensic applications in confirming prenatal alcohol exposure (Wabuyele and McMillin, 2019).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Cikkek
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.