Fontos dokumentumok
E-036
Ethanol-400 (10 ampules/kit)
400 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 10 × 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
400 mg/dL in H2O
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Ethanol-400 in fluorescence studies: Ethanol-400′s role in the synthesis of new phenothiazine-based fluorescent dyes highlights its critical use as a solvent that supports the development of compounds with unique properties like aggregation-induced emission and enhanced antibacterial activity, offering insights into material science applications (El-Sedik et al., 2024).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Cikkek
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.