G005879
LC/MS/MS Analysis of Epinephrine, Metanephrine and Metabolites on Ascentis® Express OH5
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53757-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 1189 psi (82 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 1 μL
sample: 300 ng/mL each in acetonitrile
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
Analízis megjegyzés
Jogi információk
analitikai oszlop
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)