Fontos dokumentumok
H-091
(+\-)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-D3 (ring-D3) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
VMA-D3 solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGQCWMIAEPEHNQ-NRUYWUNFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cardiovascular Effects in Chronic Conditions: A randomized controlled trial investigating the effects of resveratrol on endothelial function in patients with chronic kidney disease and diabetes, where Trinitroglycerin solution may be used as a comparator or adjunct treatment, underscores its importance in cardiovascular research. This study aids in determining the therapeutic potential of vasodilators in managing chronic conditions, providing valuable data for pharmaceutical development and patient care (Gimblet et al., 2023).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup