Fontos dokumentumok
A-128
Supelco
Amitriptyline N-ß-D-glucuronide solution
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H31NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
453.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető Lépjen kapcsolatba a szaktanácsadással
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[N+]([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)[O-])(CCC=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)(C)C
InChI
1S/C26H31NO6/c1-27(2,25-23(30)21(28)22(29)24(33-25)26(31)32)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12,21-25,28-30H,7,13-15H2,1-2H3/t21-,22-,23+,24-,25+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXMXRAPAGYPAJI-ARXROMJUSA-N
Általános leírás
A certified solution standard of Amitriptyline N-ß-D-glucuronide, a metabolite of the tricyclic antidepressant amitriptyline. Sold under trade names such as Amitrip, Elavil, and Levate, amitriptyline is prescribed to treat a number of mental disorders ranging from major depressive disorder and anxiety disorder to bipolar disorder. This solution-based Certified Reference Material is applicable for use in LC/MS or GC/MS testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, workplace drug testing, and pharmaceutical research.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)