Fontos dokumentumok
C9523
Sodium cholesteryl sulfate
Szinonimák:
5-Cholesten-3β-ol sulfate sodium salt, Cholesterol 3-sulfate sodium salt, Cholesteryl sodium sulfate, Cholesteryl sulfate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
leírás
anionic
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)2[H])[H].[Na+]
InChI
1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMPVQXVJTZWENW-KPNWGBFJSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)