Fontos dokumentumok
E9145
Estrone 3-sulfate potassium salt
≥98%
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-sulfate
Teszt
≥98%
form
powder
tartalmaz
~35% Tris as stabilizer
szín
off-white to light tan
oldhatóság
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H22O5S.K.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);;/t14-,15-,16+,18+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFQXTMKDDYWSBS-DLEHHZMWSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3