Fontos dokumentumok
N3018
(±)-Nornicotine
≥98% (TLC), liquid
Szinonimák:
2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, 3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
liquid
szín
yellow
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CNC(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Chrna1(11435) , Chrna7(11441)
rat ... Chrna4(25590)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)