Merck
74104
Sigma-Aldrich
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
≥97.0% (calc. on dry substance, AT), for peptide synthesis
Szinonimák:
DMTMM, MMTM
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H17ClN4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.72
Beilstein:
8026872
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride, 95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
95% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
szennyeződések
≤17 wt. % water
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2
InChI
1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride can be used as a condensing agent for the following transformations:
  • Condensation of carboxylic acids and amines to the corresponding amides in tetrahydrofuran.
  • Esterification of carboxylic acids with alcohols to the corresponding esters.
  • Conversion of carboxylic acids to the corresponding Weinreb amides in protic solvents.
Reagent for activating carboxylic acids in solution and solid phase peptide synthesis; superior or comparable to the most popular coupling reagents
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
198.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Esterification of carboxylic acids with alcohols by 4-(4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium chloride (DMTMM).
Kunishima M
Synlett, 1999(08), 1255-1256 (1999)
Chameen Samarawickrama et al.
Cornea, 37(5), 609-616 (2017-11-28)
To describe the use of collagen-based alternatives to cyanoacrylate glue for the sealing of acute corneal perforations. A collagen analog comprising a collagen-like peptide conjugated to polyethylene glycol (CLP-PEG) and its chemical crosslinker were tested for biocompatibility. These CLP-PEG hydrogels
Tetrahedron, 55, 13159-13159 (1999)
Synthesis and characterization of 4-(4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride.
Kunishima M
Tetrahedron Letters, 40(29), 5327-5330 (1999)
M. Kunishima et al.
Tetrahedron Letters, 40, 5327-5327 (1999)