LM6002
Avanti
Cer/Sph Mixture I
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002, ethanol solution
Szinonimák:
Cer/Sph Mixture I, Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture I
About This Item
Javasolt termékek
Forma
ethanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM6002-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)